Läs mer
Quartz rod, fused, 2.0mm (0.079in) dia
Produktkod. 11334338
Change view
Kvantitet:
48 in.
Förpackningsstorlek:
48 IN
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334338 48 in. 48 IN
1 options
Produktkod. 11334338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042292.NT
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn silanedione
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Kemiskt namn eller material Quartz rod
Smältpunkt 1710°C
Fysisk form Rod
Kvantitet 48 in.
Förpackning Tube