Learn More
Kvartsstav, sammansmält, 5,0 mm (0,197 tum) diameter
Product Code. 11354338
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
30,08 cm
48 tum
Unit Size:
48 IN
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11354338 30,08 cm Varje
11344338 48 tum 48 IN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11354338 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042293.NK
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn silanedione
LEDER O=[Si]=O
Specifications
Kokpunkt 2230 °C
Kemiskt namn eller material Quartz rod
Smältpunkt 1710 °C
Fysisk form Rod
Kvantitet 30,08 cm
Förpackning Provrör
RUO– Endast forskningsanvändning