Läs mer
Hellma™ Quartz Suprasil Absorption Cells
Kapacitet (metrisk):
3500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Absorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 3500μ L |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Banans längd | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |