Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil™ Absorptionsceller
Produktkod. 15196325
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
Produktkod. 15196325
Brand: Hellma™ 1191040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tack vare deras stabilitet, maximala precision och tillförlitlighet när de används för absorbansmätningar, Hellma kyvetter fungerar exceptionellt bra i en lång rad områden i labbet.
Specifikationer
Typ Absorptionscell
Kapacitet (metrisk) 3,5 ml
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Kvantitet 1 Varje
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 49.5 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) För magnetomrörare