Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil™ Mikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kvartsglas med hög prestanda av högsta renhet och homogenitet används för fönstret
- Garanterad överföring på minst 85% från 200nm till 3500nm beroende på material
- Extremt hög parallellitet av fönstren med en maximal tolerans på± 0,01 mm
- Exceptionell noggrannhet på optisk väglängd ner till 0,003 mm för hög dimensionsnoggrannhet och reproducerbara mätresultat
- Unik ytplanhet på de optiska fönstren på 0,001 mm
- Mycket hög temperaturstabilitet och kemisk beständighet tack vare termisk bindning av enskilda komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Absorptionscell |
| Beskrivning | Rensa sidoväggar och bas |
| Kapacitet (metrisk) | 0,4 ml |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |