Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil™ Mikroabsorptionsceller
Produktkod. 11744726
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11744726
Brand: Hellma™ 115B1040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tack vare deras stabilitet, maximala precision och tillförlitlighet när de används för absorbansmätningar, Hellma kyvetter fungerar exceptionellt bra i en lång rad områden i labbet.
  • Kvartsglas med hög prestanda av högsta renhet och homogenitet används för fönstret
  • Garanterad överföring på minst 85% från 200nm till 3500nm beroende på material
  • Extremt hög parallellitet av fönstren med en maximal tolerans på± 0,01 mm
  • Exceptionell noggrannhet på optisk väglängd ner till 0,003 mm för hög dimensionsnoggrannhet och reproducerbara mätresultat
  • Unik ytplanhet på de optiska fönstren på 0,001 mm
  • Mycket hög temperaturstabilitet och kemisk beständighet tack vare termisk bindning av enskilda komponenter
Specifikationer
Typ Absorptionscell
Beskrivning Svarta sidoväggar och sockel
Kapacitet (metrisk) 0,4 ml
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 2mm
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 40 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm