Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Demonterbara celler
Produktkod. 11719118
Kapacitet (metrisk):
26 μL
Produktkod. 11719118
Brand: Hellma™ 1060.0140
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Demountable Cells
Kapacitet (metrisk) 26 μL
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 9mm
Kvantitet 2/förpackning
Banans längd 0.1 ±0.005 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm