Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Demonterbara celler
Kapacitet (metrisk):
26 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Demountable Cells |
| Kapacitet (metrisk) | 26 μL |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9mm |
| Kvantitet | 2/förpackning |
| Banans längd | 0.1 ±0.005 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |