Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Fluorescensceller
Produktkod. 10447641
Change view
Höjd (metrisk):
40 mm
45 mm
49,5 mm
56 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10447641 56 mm Varje
11786234 45 mm Paket med 2
12889822 49,5 mm Paket med 2
10761493 49,5 mm Varje
13312310 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10447641 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 117100F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4855.00 SEK
    4517.94 SEK / Paket med 1
    Save 337.06 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Typ Fluorescenscell
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 1 vardera
Banans längd 10 x 10 mm
Höjd (metrisk) 56 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm