Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Makroabsorptionsceller
Produktkod. 13405072
Kapacitet (metrisk):
700μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13405072
Brand: Hellma™ 110240
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Kvantitet 1 vardera
Banans längd 2 mm
Höjd (metrisk) 52 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm