Läs mer
Hellma™ Mikrokyvett med lock, OS
Produktkod. 10008260
Kapacitet (metrisk):
0.7 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008260
Brand: Hellma™ 1040021020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tack vare deras stabilitet, maximala precision och tillförlitlighet när de används för absorbansmätningar, Hellma kyvetter fungerar exceptionellt bra i en lång rad områden i labbet.
  • Mycket hög temperaturstabilitet och kemisk beständighet på grund av termisk bindning av enskilda komponenter
  • D x B x H: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Specifikationer
Typ Mikroceller
Beskrivning Rensa sidoväggar och bas
Kapacitet (metrisk) 0.7 mL
Material Speciellt optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Längd (metrisk) 12.5 mm
Bredd (metrisk) Interiör 2 mm
Inkluderar Med PTFE lock
Kvantitet 1 vardera
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 320 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm