Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Mikroceller
Produktkod. 10363981
Banans längd:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10363981
Brand: Hellma™ 1105040
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Mikrocell
Kapacitet (metrisk) 17.5 mL
Material Kvarts Suprasil
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Kvantitet 1 Varje
Banans längd 50 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 46 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm