Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Produktkod. 10518881
Höjd (metrisk):
45 mm
46 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10518881
Brand: Hellma™ 114F1040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes tillverkas av kvarts, som är kemiskt mycket resistent och behåller sin form även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C.
  • Hög UV-transmission
  • Låg termisk expansion
Specifikationer
Typ Semi-mikrocell
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Kvarts Suprasil
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 4mm
Kvantitet 1 förpackning
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 260 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 46 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fluorescensmätning