Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Produktkod. 10739491
Höjd (metrisk):
45 mm
46 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10739491
Brand: Hellma™ 6040UV10531
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes tillverkas av kvarts, som är kemiskt mycket resistent och behåller sin form även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C.
  • Hög UV-transmission
  • Låg termisk expansion
Specifikationer
Typ Semi-mikrocell
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 4mm
Kvantitet Varje
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 260 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm