Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Höjd (metrisk):
45 mm
46 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Hög UV-transmission
- Låg termisk expansion
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikrocell |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 4mm |
| Kvantitet | Varje |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 260 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |