Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
0,7 till 5μ L
100μ L
300 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultra-mikro absorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 0,7 till 5μ L |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Banans längd | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Fotometrar och spektrofotometrar |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |