Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
0,7 till 5μ L
100μ L
300 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultra-micro Absorption Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 300 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Kvantitet | 2/Pack |
| Banans längd | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |