Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikroabsorptionsceller
Produktkod. p-8009480
Kapacitet (metrisk):
0,7 till 5μ L
100μ L
300 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10648972
Brand: Hellma™ 1052011540
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Ultra-mikro absorptionscell
Kapacitet (metrisk) 0,7 till 5μ L
Material Kvarts Suprasil
Kvantitet 1 vardera
Banans längd 10 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Fotometrar och spektrofotometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm