Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultramikrocell
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultramikrocell |
| Kapacitet (metrisk) | 45 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |