Läs mer
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultramikrocell
Produktkod. 12594557
Change view
Kapacitet (metrisk):
5μ L
45 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12594557 5μ L Varje
11756204 45 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12594557 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 105210101540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8045.00 SEK
    7489.09 SEK / Paket med 1
    Save 555.91 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Typ Ultra-mikrocell
Kapacitet (metrisk) 5μ L
Material Kvarts Suprasil
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm