Learn More
Hellma™ Quartz Suprasils Makro Absorptionsceller
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
26 μl
35 000μ L
Conditionnement:
Varje
Spécification
Spécification
| Typ | Makroabsorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 26 μl |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Banans längd | 2 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu