Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrör, fäst, 12 mm (0,472 tum) överdiameter, 8 mm (0,315 tum) ID
Produktkod. 15429189
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Total längd (metrisk):
30,4 cm
122 cm
Förpackningsstorlek:
120cm
30cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30cm
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15439189 6,35 mm 122 cm 120cm
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120cm
15479189 19 mm 122 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15429189 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042275.BV
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillverkad genom sammansmältning av naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Smält kvarts
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6,35 mm
Total längd (metrisk) 30,4 cm
Produkttyp Smält kvartsrör
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.