Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kvartsrör, fäst, 12 mm (0,472 tum) överdiameter, 8 mm (0,315 tum) ID
Produktkod. 15479189
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
6.35 mm
12 mm
12,7 mm
12.7 mm
19 mm
25 mm
Total längd (metrisk):
30,4 cm
30.4 cm
122 cm
Förpackningsstorlek:
120cm
30cm
48 IN
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15479189 19 mm 122 cm 120cm
11319957 12 mm 122 cm 48 IN
11359957 25 mm 122 cm 48 IN
11389957 6.35 mm 30.4 cm Varje
11379957 6.35 mm 122 cm 48 IN
11309967 12.7 mm 30.4 cm Varje
11399957 12.7 mm 122 cm 48 IN
11325867 19 mm 122 cm 48 IN
15411797 12 mm 122 cm 120cm
15451797 25 mm 122 cm 120cm
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30cm
15439189 6,35 mm 122 cm 120cm
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15479189 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043645.VB
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad genom sammansmältning av naturligt förekommande kristallin kiseldioxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Smält kvarts
Diameter (engelska) Yttre 0,748 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Total längd (metrisk) 122 cm
Produkttyp Smält kvartsrör
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.