Läs mer
Velp Scientifica™ Kvartsull
Produktkod. 15339574 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15339574 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15339574 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1936.36 SEK
    1645.54 SEK / 50g
    Save 290.82 SEK
    15% Av
I lager
Velp Scientifica™ Kvartsull för användning med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 och 702.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Kvartsull
För användning med Dumas kväveanalysator
Kvantitet 50 g