Läs mer
Quassin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quassin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15,19H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,19+,21-,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 388.1886 |
| Procent renhet | >95% |