Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA-analyssatser med hög känslighet (HS) och brett spektrum (BR).
Produktkod. 15850210
Change view
Kvantitet:
100 analyser
500 analyser
Kvantifieringsintervall:
0,1 till 120 ng
4 till 4000 ng
Förpackningsstorlek:
67g
Paket med 500
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
15850210 100 analyser 0,1 till 120 ng Varje
15860210 500 analyser 0,1 till 120 ng Varje
17104589 500 analyser 4 till 4000 ng Paket med 500
17194104 100 analyser 4 till 4000 ng 67g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15850210 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.00 SEK
    1148.65 SEK / 100 analyser
    Save 219.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mycket selektiv för dsDNA över RNA, den Qubit 1X dsDNA HS- och BR-analyssatser erbjuder lättanvända formuleringar för noggrann kvantifiering av dsDNA i 100 och 500 analysformat. Lambdastandarder ger tillräckligt med material för upp till 500 prover.
Upplev enkel, exakt och exakt kvantifiering av dsDNA med Qubit 1X dsDNA HS (hög känslighet) och Qubit 1X dsDNA BR (bredt intervall) analyskit. 1X-formuleringen ger en färdig att använda arbetslösning som möjliggör enkel dsDNA-provkvantifiering på Qubit Fluorometrar. Dessa analyser är mycket selektiva för dsDNA framför ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar, såsom salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel, tolereras väl.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Kits, designed for use with Qubit Fluorometers, are highly selective for double-stranded DNA (dsDNA) over single-stranded DNA (ssDNA), RNA, protein, and free nucleotides. All kits provide a ready-to-use working solution and DNA standards. To perform the assay, simply dilute your sample (any volume from 1–20 μL is acceptable) into the 1X working solution provided, then read the concentration using a Qubit Fluorometer.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit
The Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, when used with the Qubit Fluorometer, provides an accurate and selective method for the quantitation of sensitive DNA samples. Depending on sample volume, the assay kit is designed to be accurate for initial DNA sample concentrations of 5 pg/μL to 120 ng/μL, providing a detection range of 0.1−120 ng.
Notes
• Qubit 1X dsDNA HS can be used with Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4, and Qubit Flex Fluorometers
• Use thin-wall, clear, 0.5-mL PCR tubes (Cat. No. Q32856) for the Qubit 4 Fluorometer and 8 x 200 μL tube strips (Cat. No. Q33252) for the Qubit Flex Fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera 1X dsDNA, hög känslighet
För användning med (utrustning) Qubit 2.0, 3, 4 och Flex fluorometrar
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantifieringsintervall 0,1 till 120 ng
Produktlinje Qubit
Kvantitet 100 analyser