Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA-analyssatser med hög känslighet (HS) och brett spektrum (BR).
Produktkod. 17104589
Change view
Kvantitet:
100 analyser
500 analyser
Kvantifieringsintervall:
0,1 till 120 ng
4 till 4000 ng
Förpackningsstorlek:
67g
Paket med 500
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
17104589 500 analyser 4 till 4000 ng Paket med 500
15850210 100 analyser 0,1 till 120 ng Varje
15860210 500 analyser 0,1 till 120 ng Varje
17194104 100 analyser 4 till 4000 ng 67g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17104589 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00 SEK
    3838.65 SEK / Paket med 500
    Save 731.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mycket selektiv för dsDNA över RNA, den Qubit 1X dsDNA HS- och BR-analyssatser erbjuder lättanvända formuleringar för noggrann kvantifiering av dsDNA i 100 och 500 analysformat. Lambdastandarder ger tillräckligt med material för upp till 500 prover.
Upplev enkel, exakt och exakt kvantifiering av dsDNA med Qubit 1X dsDNA HS (hög känslighet) och Qubit 1X dsDNA BR (bredt intervall) analyskit. 1X-formuleringen ger en färdig att använda arbetslösning som möjliggör enkel dsDNA-provkvantifiering på Qubit Fluorometrar. Dessa analyser är mycket selektiva för dsDNA framför ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar, såsom salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel, tolereras väl.
Qubit 1X dsDNA HS- och BR-analyssatser, designade för användning med Qubit Fluorometrar är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA (dsDNA) framför enkelsträngat DNA (ssDNA), RNA, protein och fria nukleotider. Alla kit tillhandahåller en färdig fungerande lösning och DNA-standarder. För att utföra analysen, späd helt enkelt ditt prov (valfri volym från –1 20μ L är acceptabelt) i den medföljande 1X arbetslösningen, läs sedan av koncentrationen med a Qubit Fluorometer.
Qubit 1X dsDNA HS Assay
Kit The Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av känsliga DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 5 pg/μ L till 120 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 0,1 120 −ng.
Qubit 1X dsDNA BR Assay
Kit The Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, designad för användning med Qubit 4 eller Qubit Flex Fluorometers, tillhandahåller en noggrann och selektiv metod för kvantifiering av DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,2 till 4 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 4-4 000 ng.
Anteckningar
• Qubit 1X dsDNA HS kan användas med Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4, och Qubit Flex fluorometrar
• Qubit 1X dsDNA BR är designade för användning med Qubit 4 och Qubit Flex fluorometrar
• Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr. Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera 1X dsDNA, brett spektrum
Detektionsmetod Fluorescens
För användning med (utrustning) Qubit 4 och Qubit Flex fluorometer
Antal reaktioner 500 reaktioner
Kvantifieringsintervall 4 till 4000 ng
Produktlinje Qubit
Kvantitet 500 analyser
Frakt skick Detta testkit kommer att levereras som två komponenter.
• Qubit™ 1X dsDNA BR Working Solution kommer att levereras i rumstemperatur.
• Qubit 1X dsDNA BR lambda-standarder kommer att levereras vid rumstemperatur.