Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA-analyssatser med hög känslighet (HS) och brett spektrum (BR).
Beskrivning
Upplev enkel, exakt och exakt kvantifiering av dsDNA med Qubit 1X dsDNA HS (hög känslighet) och Qubit 1X dsDNA BR (bredt intervall) analyskit. 1X-formuleringen ger en färdig att använda arbetslösning som möjliggör enkel dsDNA-provkvantifiering på Qubit Fluorometrar. Dessa analyser är mycket selektiva för dsDNA framför ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar, såsom salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel, tolereras väl.
Qubit 1X dsDNA HS Assay
Kit The Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av känsliga DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 5 pg/μ L till 120 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 0,1 120 −ng.
Qubit 1X dsDNA BR Assay
Kit The Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, designad för användning med Qubit 4 eller Qubit Flex Fluorometers, tillhandahåller en noggrann och selektiv metod för kvantifiering av DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,2 till 4 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 4-4 000 ng.
Anteckningar
• Qubit 1X dsDNA HS kan användas med Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4, och Qubit Flex fluorometrar
• Qubit 1X dsDNA BR är designade för användning med Qubit 4 och Qubit Flex fluorometrar
• Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr. Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | 1X dsDNA, brett spektrum |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Qubit 4 och Qubit Flex fluorometer |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Kvantifieringsintervall | 4 till 4000 ng |
| Produktlinje | Qubit |
| Kvantitet | 100 analyser |
| Frakt skick | Detta testkit kommer att levereras som två komponenter. • Qubit™ 1X dsDNA BR Working Solution kommer att levereras i rumstemperatur. • Qubit 1X dsDNA BR lambda-standarder kommer att levereras vid rumstemperatur. |