Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 4 Fluorometer, med WiFi
Produktkod. 16223001
Change view
Kvantitet:
1 fluorometer
Produktkod. Kvantitet
16223001 1 fluorometer
1 options
Produktkod. 16223001 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40620.00 SEK
    30871.65 SEK / Paket med 1
    Save 9748.35 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Qubit™ 4 Flurometer med WiFi är utformad för att noggrant mäta DNA-, RNA- och proteinkvantitet, och nu även RNA-integritet och kvalitet. Omkonstruerad för att möjliggöra dataöverföring via WiFi samt för att köra Qubit™ RNA IQ (integritet& kvalitet)-analys.
  • Qubit™ 4 Fluorometer och RNA IQ Assay Kit arbetar tillsammans för att exakt skilja intakt från nedbrutet RNA i bara två enkla steg
  • För alla analyser rapporteras koncentrationen eller kvaliteten på målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som avger en signal endast när det är bundet till målet, vilket minimerar effekterna av föroreningar på resultatet
  • Lättanvända pekskärmsmenyer gör det enkelt att välja och köra analyserna, med resultat som visas på bara några sekunder
Funktioner:
  • Snabb och mycket exakt kvantifiering av DNA, RNA och protein på mindre än tre sekunder per prov
  • Mäter intakt RNA på mindre än 5 sekunder per prov
  • Hög noggrannhet med endast 1 till 20 μl prov, även med mycket utspädda prover
  • Inbyggd reagenskalkylator genererar snabbt Qubit™-instruktioner för beredning av arbetslösning
  • Lagrar resultat från upp till 1000 prover
  • Stor 5,7-tums toppmodern färgpekskärm för enkel arbetsflödesnavigering
  • Grafisk display indikerar när prover är inom det utökade intervallet eller utanför intervallet
  • Litet fotavtryck sparar bänkutrymme
  • Flexibilitet att exportera data till den medföljande WiFi-dongeln, en USB-enhet eller direkt till din dator via en USB-kabel
  • Möjlighet att anpassa din Qubit™-fluorometer med de analyser du kör mest, lägg tilla nya analyser eller till och med skapa dina egna analyser med MyQubit™-programvara och -webbverktyg
  • Valfritt språk, välj mellan engelska, franska, spanska, italienska, tyska, förenklad kinesiska och japanska
  • Förinstallerat program för att testa fluorometerns prestanda med hjälp av Qubit™ Fluorometer Verification Assay Kit
Flurometern kan också användas för att direkt mäta fluorescensen hos prover med fluorometerläge.
  • Ion Sphere-partikelkvalitet kan utvärderas på fluorometern med hjälp av Ion Sphere Quality Control Kit innan en sekvenseringskörning utförs på Ion PGM-sekvenseraren.
Möjliggör mer exakta resultat än med UV-absorbans vid låga koncentrationer
  • Fluorometern är mycket känsligare än UV-absorbans, som mäter allt som absorberas vid 260 nm, inklusive DNA, RNA, protein, fria nukleotider eller överskott av salter
  • Färgämnen i Qubit™-analyssats fluorescerar endast när de är bundna till den valda molekylen (DNA, RNA eller protein) i ett prov, vilket förhindrar upprepat arbete på grund av felaktiga mätningar
Snabb, enkel och exakt mätning av RNA-kvalitet
  • Qubit™ RNA IQ-analys ger en snabb och enkel metod för att kontrollera om ett RNA-prov har brutits ned
  • Analysen använder två unika färgämnen: ett som binder till stort, intakt RNA och ett annat som selektivt binder till litet, nedbrutet RNA, vilket tillsammans möjliggör snabb bedömning av ett RNA-provs kvalitet och integritet.
  • För att använda, lägg bara till prover till RNA IQ-arbetslösningen och mät sedan på fluorometern.
Spara prover och bänkutrymme
  • Kräver prover på endast 1 till 20μ l
  • Avsedd för användning i rumstemperatur och upptar endast lite bänkutrymme
  • Har avancerad optik- och dataanalysalgoritmer och är utrustad med en WiFi-dongel, ett USB-minne och en kabel för dataöverföring till Excel-programvara och för nedladdning av programvara, samt en universell strömförsörjning, fyra nätdaptrar och elektromagnetisk CE-certifiering
  • Möjliggör maximal flexibilitet för dataexport med WiFi, USB-enhet eller USB-kabel direkt till datorn.
  • All data kan sparas i molnapplikationen, inklusive direkt överföring från instrumentet via WiFi.
Enstaka provmätningar är hur enkelt som helst
  • Användarvänlig fluorometer kombineras med snabba och enkla analysprocedurer
  • Beräkningar och inställningar utförs automatiskt av instrumentet
  • Analyser utförs alla med samma allmänna protokoll, som använder ett enkelt mix-and-read-format med inkubationstider på endast två minuter för DNA- och RNA-analyserna.
  • 500 l tunnväggiga PCR-rör krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provvolym 1 till 20μ l
Excitationsvåglängd 470 nm (blå LED), 635 nm (röd LED)
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Produktlinje Qubit
Typ Fluorometer
För användning med (applikation) DNA-kvantifiering, RNA-kvantifiering, proteinkvantifiering
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 fluorometer