Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 4 Fluorometer
Produktkod. 15723679
Change view
Typ:
Fluorometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15723679 Fluorometer Varje
1 options
Produktkod. 15723679 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33226
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Qubit 4-flurometern är den senaste versionen av den populära Qubit fluorometern som är utformad för att noggrant mäta DNA, RNA och proteinmängder, och nu även RNA:s integritet och kvalitet, med hjälp av mycket känsliga Qubit analyser.
Qubit 4-fluorometern omkonstruerades för att köra Qubit RNA IQ (integritetskvalitet &) analys. Fyrfluorometern Qubit och RNA IQ Assay Kit samarbetar för att noggrant skilja intakt från nedbrutet RNA i bara två enkla steg.
För alla Qubit tester rapporteras koncentrationen eller kvaliteten av målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som endast avger en signal när det binds till målet, vilket minimerar föroreningarnas effekter på resultatet. De lättanvända pekskärmsmenyerna gör det enkelt att välja och köra de tester du behöver, med resultat som visas på bara några sekunder.
Viktiga funktioner hos Qubit 4 Fluorometer inkluderar:
  • Snabb och mycket exakt kvantifiering av DNA, RNA och protein på mindre än tre sekunder per prov
  • Mäter intakt RNA på mindre än 5 sekunder per prov
  • Hög noggrannhet med endast 1 –20 μl prov, även med mycket utspädda prover
  • Den inbyggda reagenskalkylatorn genererar Qubit snabbt instruktioner för att förbereda fungerande lösningar
  • Lagrar resultat från upp till 1000 prover
  • Stor 5,7-tums, toppmodern färgpekskärm för enkel arbetsflödesnavigering
  • Grafisk display indikerar när prover är inom det utökade intervallet eller utanför intervallet
  • Litet fotavtryck sparar bänkutrymme
  • Exporterar data till en USB enhet eller direkt till din dator via en USB kabel
  • Möjlighet att anpassa din Qubit fluorometer med de tester du använder mest, lägga till nya tester eller till och med skapa egna tester med programvaran MyQubit och webbverktyget
  • Valfritt språk, välj mellan engelska, franska, spanska, italienska, tyska, förenklad kinesiska och japanska
4-flurometern Qubit kan också användas för att direkt mäta fluorescensen i prover med fluorometerläge. Dessutom Ion Sphere kan partikelkvalitet utvärderas på Qubit 4-fluorometern med hjälp av Ion Sphere Quality Control Kit innan en sekvensering utförs på jonsekvenseraren PGM .
Möjliggör mer exakta resultat än med UV-absorption vid låga koncentrationer.
4-fluorometern Qubit är mycket känsligare än UV-absorption, som mäter allt som absorberar vid 260 nm, inklusive DNA, RNA, protein, fria nukleotider eller överskottssalter. Dessutom är UV-spektrofotometri ofta inte tillräckligt känslig för att exakt mäta låga koncentrationer av DNA och RNA. Med fluorometern Qubit förbättras din forskning av mer exakta mätningar eftersom färgämnena i analyskiten Qubit bara fluorescerar när de är bundna till den valda molekylen (DNA, RNA eller protein) i ditt prov. Detta gör att du undviker att upprepa arbetet på grund av felaktiga mätningar.
Snabb, enkel och noggrann mätning av RNA-kvalitet
RNA Qubit IQ-analysen ger en snabb och enkel metod för att kontrollera om ett RNA-prov har försämrats. Analysen använder två unika färgämnen: ett som binder till stort, intakt RNA och ett annat som selektivt binder till litet, nedbrutet RNA. Tillsammans gör de att du snabbt kan bedöma kvaliteten och integriteten hos ett RNA-prov. För att använda, lägg helt enkelt dina prover till RNA IQ-arbetslösningen och mät sedan på 4-fluorometern Qubit .
Spara prover och bänkutrymme
Den genomtänkt designade Qubit 4-fluorometern kräver prover på endast 1 –20 μl. Den är avsedd för användning i rumstemperatur och upptar endast lite bänkutrymme. 4-fluorometern Qubit har avancerade optik- och dataanalysalgoritmer och är utrustad med USB-minne USB och kabel för dataöverföring till Excel™ mjukvara och för nedladdningar av mjukvaru, samt en universell strömförsörjning, fyra kontaktadaptrar och elektromagnetisk CE-certifiering.
Enskilda provmätningar är en barnlek
. Denna användarvänliga fluorometer kombineras med snabba och enkla analysprocedurer. Beräkningar och inställningar utförs automatiskt av instrumentet. Analyserna Qubit för användning med 4-fluorometern Qubit utförs alla med samma allmänna protokoll, som använder ett enkelt mix-and-read-format med inkubationstider på endast två minuter för DNA- och RNA-analyserna. 500 μl tunnväggiga PCR-rör (Cat. Nej. Q32856) krävs.
Systemspecifikationer inkluderar:
  • Instrumentmått (B x L x H): 5,4 x 10 x 2,2 tum (13,6 cm x 25 cm x 5,5 cm)
  • Vikt: 743g
  • Dynamiskt omfång: 5 storleksordningar
  • Bearbetningstid: ≤sekunder/prov
  • Ljuskällor: blå LED (max ∼470 nm), röd LED (max ∼635 nm)
  • Excitationsfilter: blå (430 –495 nm), röd (600 –645 nm)
  • Emissionsfilter: gröna (510 –580 nm), röda (665 –720 nm)
  • Detektorer: fotodioder, mätförmåga från 300 –1 000 nm
  • Uppvärmningstid: USB USB-minne: 4 GB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Excitationsvåglängd 470 nm (blå LED), 635 nm (röd LED)
Produktlinje Qubit
Typ Fluorometer
Dynamiskt omfång 5 storleksordningar
För användning med (applikation) DNA-kvantifiering, RNA-kvantifiering, proteinkvantifiering
Minne 4 GB USB USB-minne
Optik Emissionsfilter: grön (510-580 nm), röd (665-720 nm), excitationsfilter: blå (430–495 nm), röd (600–645 nm), LED-ljuskällor: blå (max ∼470 nm), röd (max ∼635 nm), fotodioddetektorer: 300–1 000 nm räckvidd
Bearbetningstid Sekunder per prov
Frakt skick Rumstemperatur
Uppvärmningstid <35 sek.
Mått (L x B x H) 10 x 5,4 x 2,2 tum (25 x 13,6 x 5,5 cm)
Vikt (metrisk) 743 g