Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 4-startpaket, med WiFi
Produktkod. 16284211
Change view
Typ:
NGS Startpaket med WiFi
Prot. Bredsortiments startkit
Quant Starter Kit, med WiFi
RNA IQ Starter Kit, med WiFi
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16284211 Quant Starter Kit, med WiFi
16274351 NGS Startpaket med WiFi
16294211 RNA IQ Starter Kit, med WiFi
17671546 Prot. Bredsortiments startkit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16284211 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35480.00 SEK
    29448.65 SEK / Paket med 1
    Save 6031.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Kvantifiera protein, dsDNA och RNA exakt med Qubit 4 Protein BR, Quantitation, NGS och RNA IQ Starter Kit, som har ett fluorescerande färgämne som bara avger signal när det är bundet till sin målmolekyl, vilket minimerar effekten av föroreningar.
Uppnå exakta och pålitliga resultat med Qubit 4-startpaket, som kombinerar Qubit 4 Fluorometer med olika analyssatser för kvantifiering av nukleinsyror eller proteiner. Qubit-reagens binder selektivt till DNA, RNA eller protein och avger endast en fluorescerande signal när de binds till målet. Detta minimerar effekterna av föroreningar på resultatet och säkerställer noggranna avläsningar för känsliga prover.
Vid Qubit analyser rapporteras koncentrationen eller kvaliteten på målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som endast avger en signal när det binds till sitt mål, vilket minimerar effekterna av föroreningar på resultatet. Oavsett om du är expert eller nybörjare gör de lättanvända pekskärmsmenyerna det enkelt att utföra analyser, med noggranna och pålitliga resultat visade på bara några sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi erbjuder också flexibel dataexport via en USB enhet, molnanslutning eller direkt USB kabelanslutning så att kvantifieringsdata enkelt kan nås.
Qubit 4 Kvantitativ Startkit
De Qubit 4 Med Qubit analyserna rapporteras koncentrationen eller kvaliteten av målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som endast avger en signal när det binds till målet, vilket minimerar föroreningens effekter på resultatet. Oavsett om du är expert eller nybörjare gör de lättanvända pekskärmsmenyerna det enkelt att utföra analyser, med noggranna och pålitliga resultat visade på bara några sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi erbjuder också flexibel dataexport via en USB enhet, molnanslutning eller direkt USB kabelanslutning så att kvantifieringsdata enkelt kan nås.
Qubit 4 Kvantitativt Startpaket (Kat. Nej. Q33239) inkluderar:
  • Qubit 4 Flurometer (Kat. Nej. Q33226)
  • Qubit Analysrör, set om 500 (Cat. Nej. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS, 100 tester (Cat. Nej. Q33230)
  • Qubit RNA-analyskit, 100 (Kat. Nej. Q32852)
  • Qubit RNA IQ-kit, 75 analyser (Kat. Nej. Q33221)
  • Qubit RNA BR Assay Kit, 100 (Kat. Nej. Q10210)
  • Qubit 4 Systemverifieringstestkit (Kat. Nej. Q33237)
  • Kit, 802.11AC/B/G/N Wi-Fi Dongle (Cat. Nej. A26774)
  • Qubit 1X dsDNA BR Working Sol (Cat. Nej. Q33260)
  • Qubit 1X dsDNA BR-standarder (kategori. Nej. Q33261)
  • Qubit Protein BR Assay Kit (Kat. Nej. A50668)
Qubit 4 NGS (Nästa generations sekvensering) Startkit
Startpaketet Qubit NGS (Kat. Nej. Q33240) inkluderar:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Wi-Fi Dongle (Cat. Nej. A26774)
  • Qubit Analysrör, uppsättning av 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 analyser (Kat. Nej. Q33231)
Qubit Protein BR Startkit
Qubit Protein BR Assay Kit erbjuder en snabb, enkel och pålitlig metod för att bestämma proteinkoncentrationen av renade proteiner, lysater, serum, plasma och komplexa proteinblandningar. Analysen kan leverera exakt proteinkvantifiering över ett brett intervall (0,1 – 20 mg/ml), vilket gör det möjligt att använda de flesta prover rena (outspädda) och eliminerar gissnings- och utspädningsstegen som följer med traditionella proteinkvantifieringsmetoder.
Qubit Protein BR Assay Kit är ett fluorescensbaserat test avsett för användning med Qubit 4-fluorometern. Analysen är inte avsedd för användning med andra Qubit modeller. Kitet levereras med två kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer och Protein BR Assay Reagent. Tillsätt helt enkelt 150 – 160 μl Protein BR Assay Buffer till 10 eller 20 μl av ditt prov, följt av 30 μl Protein BR Assay Reagens. Inkubera i 10 minuter i rumstemperatur. Sätt sedan in ditt prov i ett Qubit instrument med 4 och läs av koncentrationen.
4-proteins Qubit BR startkit (katt. Nej. A51292) inkluderar:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Wi-Fi Dongle (Cat. Nej. A26774)
  • Qubit Analysrör, uppsättning av 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit Protein BR Assay Kit, 100 analyser (Kat. Nej. A50668)
Qubit 4 RNA IQ Startkit
Qubit RNA IQ-analysen ger en snabb och enkel metod för att kontrollera om ett RNA-prov har försämrats. Analysen använder två unika färgämnen: en som binder till stort, intakt RNA, och en annan som selektivt binder till litet, nedbrutet RNA. Tillsammans gör de det möjligt för dig att snabbt bedöma kvaliteten och integriteten hos ett RNA-prov. För att använda, lägg helt enkelt dina prover till RNA IQ-arbetslösningen och mät sedan på 4-fluorometern Qubit.
Qubit 4 RNA IQ Startpaket (Cat. Nej. Q33241) inkluderar:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (Cat. Nej. Q33238)
  • Qubit Analysrör, uppsättning av 500 (Kat. Nej. Q32856)
  • Qubit RNA IQ Assay Kit, 275 analyser (Kat. Nej. Q33222)
  • Wi-Fi Dongle (Cat. Nej. A26774)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provvolym 1 till 20μ l
Inkluderar Fluorometer, analysrör, Wi-Fi-dongel, analyskit
Excitationsvåglängd 470 nm (blå LED), 635 nm (röd LED)
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Produktlinje Qubit
Typ Quant Starter Kit, med WiFi
För användning med (applikation) sdDNA-kvantifiering, RNA-kvantifiering, proteinkvantifiering
Kvantitet 1 kit