Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 4-startpaket, med WiFi
Produktkod. p-7235449
Change view
Typ:
NGS startpaket, med WiFi
Prot. Startpaket för brett sortiment
Quant startpaket, med WiFi
RNA IQ startpaket, med WiFi
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16284211 Quant startpaket, med WiFi
16274351 NGS startpaket, med WiFi
16294211 RNA IQ startpaket, med WiFi
17671546 Prot. Startpaket för brett sortiment
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16284211 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33239
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvantifiera protein, dsDNA och RNA exakt med Qubit 4 Protein BR, Quantitation, NGS och RNA IQ Starter Kit, som har ett fluorescerande färgämne som bara avger signal när det är bundet till sin målmolekyl, vilket minimerar effekten av föroreningar.
Uppnå exakta och pålitliga resultat med Qubit 4-startpaket, som kombinerar Qubit 4 Fluorometer med olika analyssatser för kvantifiering av nukleinsyror eller proteiner. Qubit-reagens binder selektivt till DNA, RNA eller protein och avger endast en fluorescerande signal när de binds till målet. Detta minimerar effekterna av föroreningar på resultatet och säkerställer noggranna avläsningar för känsliga prover.
Med Qubit-analyser rapporteras koncentrationen eller kvaliteten på målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som avger en signal endast när det är bundet till sitt mål, vilket minimerar effekterna av föroreningar på resultatet. Oavsett om du är expert eller nybörjare, gör de lättanvända pekskärmsmenyerna det enkelt att utföra analyser, med exakta och tillförlitliga resultat som visas på bara några sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi ger också flexibel dataexport med hjälp av en USB-enhet, molnanslutning eller direkt USB-kabelanslutning så att kvantifieringsdata lätt kan nås.
Qubit 4 Quantification Starter Kit
Med Qubit 4 med Qubit-analyser rapporteras koncentrationen eller kvaliteten på målmolekylen i provet av ett fluorescerande färgämne som avger en signal endast när det är bundet till sitt mål, vilket minimerar effekterna av föroreningar på resultatet. Oavsett om du är expert eller nybörjare, gör de lättanvända pekskärmsmenyerna det enkelt att utföra analyser, med exakta och tillförlitliga resultat som visas på bara några sekunder. Qubit 4 med Wi-Fi ger också flexibel dataexport med hjälp av en USB-enhet, molnanslutning eller direkt USB-kabelanslutning så att kvantifieringsdata lätt kan nås.
Qubit 4 Quantitation Starter Ki (kat.nr. Q33239) innehåller:
  • Qubit 4 Fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Qubit Assay Tubes, set om 500 (kat. nr. Q32856)
  • Qubit 4 System Verification Assay Kit, 50 analyser (Kat. Nr. Q33237)
  • Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q33230)
  • Qubit 1X dsDNA BR Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q33265)
  • Qubit RNA IQ Assay Kit, 75 analyser (kat.nr. Q33221)
  • Qubit RNA HS Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. Q32852)
  • Qubit RNA BR Assay Kit, 100 analyser (kat. nr. Q10210)
  • Qubit Protein BR Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. A50668)
Qubit 4 NGS (Next-Generation Sequencing) Starter Kit
Qubit NGS Starter Kit (kat. nr. Q33240) innehåller:
  • Qubit 4 Fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Wi-Fi-dongel (kat.nr. A26774)
  • Qubit Assay Tubes, set om 500 (kat. nr. Q32856)
  • Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 500 analyser (kat.nr. Q33231)
Qubit Protein BR Starter Kit
Qubit Protein BR Assay Kit tillhandahåller en snabb, enkel och pålitlig metod för att bestämma proteinkoncentrationen i renade proteiner, lysat, serum, plasma och komplexa proteinblandningar. Analysen kan leverera exakt proteinkvantifiering över ett brett intervall (0,1 –20 mg/ml), vilket gör att de flesta prover kan användas rena (outspädda) och eliminerar gissningsarbetet och utspädningsstegen som följer med traditionella proteinkvantifieringsmetoder.
Qubit Protein BR Assay Kit är en fluorescensbaserad analys avsedd för användning med Qubit 4 Fluorometer. Analysen är inte utformad för användning med andra Qubit-modeller. Satsen levereras med två kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer och Protein BR Assay Reagent. Lägg bara till 150–160 μ l protein BR-analysbuffert till 10 eller 20 μl av ditt prov, följt av 30 μl av protein BR-analysreagens. Inkubera i 10 minuter vid rumstemperatur. Sätt sedan in ditt prov i ett Qubit 4-instrument och läs av koncentrationen.
Qubit 4 Protein BR Starter Kit (kat. nr. A51292) innehåller:
  • Qubit 4 fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Wi-Fi-dongel (kat.nr. A26774)
  • Qubit Assay Tubes, set om 500 (kat. nr. Q32856)
  • Qubit Protein BR Assay Kit, 100 analyser (kat.nr. A50668)
Qubit 4 RNA IQ Starter Kit
Qubit RNA IQ-analysen ger en snabb och enkel metod för att kontrollera om ett RNA-prov har brutits ned. Analysen använder två unika färgämnen: ett som binder till stort, intakt RNA och ett annat som selektivt binder till litet, nedbrutet RNA. Tillsammans gör de att du snabbt kan bedöma kvaliteten och integriteten hos ett RNA-prov. För att använda, lägg helt enkelt dina prover till RNA IQ-arbetslösningen och mät sedan på Qubit 4-fluorometern.
Qubit 4 RNA IQ Starter Package (kat. nr. Q33241) inkluderar:
  • Qubit 4 Fluorometer med WiFi (kat. nr. Q33238)
  • Qubit analysrör, set om 500 (kat. nr. Q32856)
  • Qubit RNA IQ Assay Kit, 275 analyser (kat.nr. Q33222)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provvolym 1 till 20μ l
Inkluderar Fluorometer, analysrör, Wi-Fi-dongel, analyskit
Excitationsvåglängd 470 nm (blå LED), 635 nm (röd LED)
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Produktlinje Qubit
Typ Quant startpaket, med WiFi
För användning med (applikation) sdDNA-kvantifiering, RNA-kvantifiering, proteinkvantifiering
Kvantitet 1 kit