Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ 4 Systemverifieringsanalyssats
Produktkod. 16213001
Change view
Kvantitet:
50 analyser
Produktkod. Kvantitet
16213001 50 analyser
1 options
Produktkod. 16213001 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33237
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Qubit™ 4 System Verification Assay Kit är utformat specifikt för användning med Qubit™ 4 Fluorometer
  • Snabb, lättanvänd, reagensbaserad analys som testar prestanda Qubit™ 4 Fluorometer
  • Ger tillräckligt med reagens för att utföra upp till 50 analyser
  • Qubit™ 4 System Verification Assay Kit kan endast användas med Qubit™ 4 Fluorometer.
  • Satsen innehåller:
    • Tom reagenslösning
    • Grönt fluorescerande reagens - Designat för att testa blå excitation (470 nm LED; 430 till 495 nm excitationsfilter) och grön fluorescensdetektion (510 till 580 nm emissionsfilter) på fluorometern
    • Fjärrröd fluorescerande reagens - Designad för att testa röd excitation (635 nm LED; 600 till 645 nm excitationsfilter) och långt röd fluorescensdetektion (665 till 720 nm emissionsfilter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Qubit
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Typ Systemverifieringsanalyssats
Kvantitet 50 analyser
För användning med (utrustning) Qubit 4 fluorometer