Läs mer
Invitrogen™ Qubit och Quant-it Assay Kit Standards
Produktkod. 15948140
Change view
Kvantitet:
1 set
2 x 5 ml
5 ml
5 st var
Produkttyp:
1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA BR Lambda Standards
Qubit RNA IQ-standarder
Qubit RNA XR standard
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
15948140 1 set Qubit RNA IQ-standarder 1 uppsättning
15880210 5 ml 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard Varje
15982324 5 st var Qubit RNA XR standard Varje
15958140 5 st var Qubit RNA XR standard Paket med 5
17129625 2 x 5 ml Qubit 1X dsDNA BR Lambda Standards -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15948140 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33235
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå exakt kvantifiering av dsDNA- eller RNA-prover med fristående Qubit nukleinsyrastandarder.
Uppnå exakt kvantifiering av dsDNA- eller RNA-prover med fristående Qubit nukleinsyrastandarder. De Qubit standarder kan användas tillsammans med olika Qubit eller Quant-iT nukleinsyra kvantifieringsanalyssatser och erbjuder fristående versioner av kitstandarden för att utföra ytterligare analyser.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan användas med båda Qubit 1X dsDNA HS analyskit, Qubit dsDNA HS-analyskit, eller deras motsvarande Quant-iT-analyskit. Standarderna levereras i samma koncentration som den högsta koncentrationen dsDNA-standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kit och kan spädas i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bred Range) Standards kan användas med båda Qubit 1X dsDNA BR Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, eller deras motsvarande Quant-iT Assay Kit. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderar standarder i två koncentrationer, 0 och 100 ng/μ L. Den höga standarden motsvarar samma koncentration som den högsta koncentrationen av dsDNA-standarden i Quant-iT Assay Kit och kan spädas ut i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysstandarder
Qubit RNA IQ-analys RNA-standarder är designade för användning med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tillräckliga mängder av den lilla och stora och/eller strukturerade RNA-standarden tillhandahålls för att generera en IQ-standardkurva för upp till 500 prover. RNA IQ-standarderna är utformade för att mäta RNA-nedbrytning och är inte utbytbara med standarderna från andra RNA-kvantifieringsanalyser, inklusive Qubit RNA HS-, BR- eller XR-analyssatser.
Obs: Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr. Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Qubit™ RNA IQ-analys– Liten RNA-standard, 2 x 1,5 mL vid 100 ng/μ L i 1 mM citratbuffert
Qubit™ RNA IQ-analys– Stor RNA-standard, 10 x 300μ L vid 100 ng/μ L i 1 mM citratbuffert Förvara
vid≤ -70 °C
För användning med (applikation) RNA-kvantifiering
För användning med (utrustning) Qubit 4 fluorometer, Qubit Flex fluorometer
Produktlinje Qubit
Produkttyp Qubit RNA IQ-standarder
Kvantitet 1 set
Frakt skick Torr is