Läs mer
Invitrogen™ Qubit och Quant-it Assay Kit Standards
Produktkod. 17129625
Change view
Kvantitet:
1 set
2 x 5 ml
5 ml
5 st var
Produkttyp:
1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA BR Lambda Standards
Qubit RNA IQ-standarder
Qubit RNA XR standard
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
17129625 2 x 5 ml Qubit 1X dsDNA BR Lambda Standards -
15880210 5 ml 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard Varje
15948140 1 set Qubit RNA IQ-standarder 1 uppsättning
15982324 5 st var Qubit RNA XR standard Varje
15958140 5 st var Qubit RNA XR standard Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17129625 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33263
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå exakt kvantifiering av dsDNA- eller RNA-prover med fristående Qubit nukleinsyrastandarder.
Uppnå exakt kvantifiering av dsDNA- eller RNA-prover med fristående Qubit nukleinsyrastandarder. De Qubit standarder kan användas tillsammans med olika Qubit eller Quant-iT nukleinsyra kvantifieringsanalyssatser och erbjuder fristående versioner av kitstandarden för att utföra ytterligare analyser.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kan användas med båda Qubit 1X dsDNA HS analyskit, Qubit dsDNA HS-analyskit, eller deras motsvarande Quant-iT-analyskit. Standarderna levereras i samma koncentration som den högsta koncentrationen dsDNA-standard (10 ng/μ L) i Quant-iT Assay Kit och kan spädas i standardserien.
Qubit 1X dsDNA BR-standarder
Qubit 1X dsDNA BR (Bred Range) Standards kan användas med båda Qubit 1X dsDNA BR Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, eller deras motsvarande Quant-iT Assay Kit. De Qubit 1X dsDNA BR Standards inkluderar standarder i två koncentrationer, 0 och 100 ng/μ L. Den höga standarden motsvarar samma koncentration som den högsta koncentrationen av dsDNA-standarden i Quant-iT Assay Kit och kan spädas ut i standardserien.
Qubit RNA IQ-analysstandarder
Qubit RNA IQ-analys RNA-standarder är designade för användning med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tillräckliga mängder av den lilla och stora och/eller strukturerade RNA-standarden tillhandahålls för att generera en IQ-standardkurva för upp till 500 prover. RNA IQ-standarderna är utformade för att mäta RNA-nedbrytning och är inte utbytbara med standarderna från andra RNA-kvantifieringsanalyser, inklusive Qubit RNA HS-, BR- eller XR-analyssatser.
Obs: Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr. Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Qubit™ 1X dsDNA BR Standard #1, 5 mL vid 0 ng/μ L i TE-buffert
Qubit™ 1X dsDNA BR Standard #2, 5 mL vid 100 ng/μ L i TE-buffert
Förvara vid 2 °C till 8 °C
Koncentration 0 ng/μ L, 100 ng/μ L
För användning med (applikation) Qubit 1 x dsDNA BR Assay Kit eller Qubit dsDNA BR-analyssatser
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare
Produktlinje Qubit
Produkttyp Qubit 1X dsDNA BR Lambda Standards
Kvantitet 2 x 5 ml
Frakt skick Våt is