Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Analysreservoarer
Produktkod. 16448283
Change view
För användning med (utrustning):
Qubit Flex Fluorometer
Produktkod. För användning med (utrustning)
16448283 Qubit Flex Fluorometer
1 options
Produktkod. 16448283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33253
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Reservoarer som underlättar den upprepade flerkanaliga av Qubit™ Reagenser.
  • Underlättar den upprepade flerkanalspipetteringen av Qubit™ reagenser in i Qubit™ Flex-analysrörsremsor
  • För användning med Qubit™ Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Qubit Flex Fluorometer
För användning med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinkvantifiering