Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA-kvantifieringsanalyssatser
Beskrivning
Innehåller
HS dsDNA Assay Kit
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av dsDNA med Qubit dsDNA BR (bredt spektrum) analyskit. Dessa dsDNA-kvantifieringskit möjliggör snabb och selektiv detektering av DNA-prover med låg och hög förekomst och kan skilja dsDNA från ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar som salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel tolereras väl.
Qubit dsDNA HS- och BR-analyssatser, designade för användning med Qubit Fluorometrar är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA (dsDNA) framför enkelsträngat DNA (ssDNA), RNA, protein och fria nukleotider. Alla kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda DNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med a Qubit Fluorometer.
Qubit dsDNA HS Assay Kit
De Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av känsliga DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,005 till 120 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 0,1-120 ng.
Qubit dsDNA BR Assay Kit
De Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,2 till 2 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 4-2 000 ng.
Anteckningar
- Qubit dsDNA HS- och BR-analyssatser kan användas med alla Qubit Fluorometer
- Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | dsDNA Kvantifiering, hög känslighet |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 510/527 |
| För användning med (utrustning) | Qubit Fluorometer |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Kvantifieringsintervall | 0,1 till 120 ng |
| Produktlinje | Qubit |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |