Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA-kvantifieringsanalyssatser
Produktkod. 10625443
Change view
Kvantitet:
100 analyser
500 analyser
Analysera:
dsDNA Kvantifiering, hög känslighet
dsDNA-kvantifiering, brett spektrum
Kvantifieringsintervall:
0,1 till 120 ng
4 till 2000 ng
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100 analyser
500 analyser
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Analysera Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
10625443 100 analyser dsDNA-kvantifiering, brett spektrum 4 till 2000 ng 1 uppsättning
10606433 100 analyser dsDNA Kvantifiering, hög känslighet 0,1 till 120 ng 100 analyser
10616763 500 analyser dsDNA Kvantifiering, hög känslighet 0,1 till 120 ng 1 uppsättning
10146592 500 analyser dsDNA-kvantifiering, brett spektrum 4 till 2000 ng 500 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10625443 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1217.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 182.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
BR Assay Kit
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av dubbelsträngat DNA med Qubit dsDNA HS- och BR-analyssatser. Dessa dsDNA-kvantifieringskit möjliggör snabb och selektiv detektering av DNA-prover med låg och hög förekomst och kan skilja dsDNA från ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider.
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av dsDNA med Qubit dsDNA BR (bredt spektrum) analyskit. Dessa dsDNA-kvantifieringskit möjliggör snabb och selektiv detektering av DNA-prover med låg och hög förekomst och kan skilja dsDNA från ssDNA, RNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar som salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel tolereras väl.
Qubit dsDNA HS- och BR-analyssatser, designade för användning med Qubit Fluorometrar är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA (dsDNA) framför enkelsträngat DNA (ssDNA), RNA, protein och fria nukleotider. Alla kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda DNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med a Qubit Fluorometer.
Qubit dsDNA HS Assay Kit
De Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av känsliga DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,005 till 120 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 0,1-120 ng.
Qubit dsDNA BR Assay Kit
De Qubit dsDNA BR (Bred-Range) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av DNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala DNA-provkoncentrationer på 0,2 till 2 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 4-2 000 ng.
Anteckningar
  • Qubit dsDNA HS- och BR-analyssatser kan användas med alla Qubit Fluorometer
  • Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera dsDNA-kvantifiering, brett spektrum
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 510/527
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Antal reaktioner 100 reaktioner
Kvantifieringsintervall 4 till 2000 ng
Produktlinje Qubit
Kvantitet 100 analyser