Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Endotoxin Detection Assay Kit
Produktkod. 17845247
Change view
Kvantitet:
80 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17845247 80 reaktioner
1 options
Produktkod. 17845247 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32891
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
De Invitrogen Qubit Endotoxin Detection Assay Kit är en känslig och lättanvänd fluorescerande endpoint-analys för användning på Qubit Flex Fluorometer som använder amebocytlysat för att kvantifiera endotoxin i protein-, peptid-, antikropps- eller nukleinsyraprover.
De Invitrogen Qubit Endotoxin Detection Assay Kit är en känslig och lättanvänd fluorescerande endpoint-analys för användning på Qubit Flex Fluorometer som använder amebocytlysat för att kvantifiera endotoxin i protein-, peptid-, antikropps- eller nukleinsyraprover. Amebocytlysat används i stor utsträckning som en enkel och känslig analys för detektering av endotoxin lipopolysackarid (LPS), membrankomponenten i gramnegativa bakterier.
Funktioner av Qubit Endotoxin Detection Assay Kit inkluderar:
•Mycket känslig med ett brett spektrum —detekterar så lite som 0,01 EU/ml till 10,0 EU/mL
•Specifik —ingen störning frånß -glukaner och lämpliga för ett brett urval av prover, inklusive protein, vaccin, plasmid, DNA och RNA
•Lätt att använda —när den är ihopkopplad med Qubit Flex Fluorometer, beräkningar utförs automatiskt, vilket minskar risken för fel
Endotoxinnivåerna i proverna bestäms noggrant med hjälp av den medföljande endotoxinstandarden med känd koncentration som härrör från E. coli-stam O111: B4. Att bestämma endotoxinnivåer är viktigt för att bedöma effektiviteten av endotoxinborttagningsmetoder och förhindra endotoxisk chock, inflammation och/eller sepsis i vävnadsodlingsceller och djur injicerade med endotoxinkontaminerade proteiner.
När endotoxin möter amebocytlysatet resulterar en serie enzymatiska reaktioner i aktivering av faktor C, faktor B och pro-koaguleringsenzym. Det aktiverade enzymet katalyserar en klyvningshändelse i substratet för att producera en stark fluorescerande signal. Efter att ha stoppat reaktionen mäts den resulterande signalen på Qubit Flex fluorometer. Korrelationen mellan fluorescerande signaler är proportionell mot endotoxinkoncentrationen i provet.
Anteckningar
• Designad för användning med Qubit Flex Fluorometer (kat. nr. Q33327) och för närvarande inte för användning på Qubit 4 fluorometrar
• Optimerad för användning med Qubit Flex pyrogenfria analysrörsremsor (kat. nr. Q32893)
• Använd Qubit Flex System Verification Assay Kit (Kat. Nr. Q33254) före den första analyskörningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter Endotoxin
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Kit
Provtyp Protein, antikropp, plasmid, DNA, RNA
För användning med (utrustning) Qubit Flex Fluorometer
Antal reaktioner 80 reaktioner
Kvantitet 80 reaktioner