Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Flex säkerhetsprogramvara
Produktkod. 17837112
Change view
Kvantitet:
1 licens
Produktkod. Kvantitet
17837112 1 licens
1 options
Produktkod. 17837112 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q31994
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Qubit Flex SAE Software for 21 CFR Part 11 support är designad för användning med Qubit Flex fluorometer. Programvaran erbjuder funktioner för säkerhet, revision och elektronisk signatur (SAE).
  • Qubit Flex SAE-programvaran för 21 CFR Part 11-stöd är utformad för användning med Flexfluorometern Qubit
  • Mjukvaran erbjuder funktioner för säkerhet, revision och elektronisk signatur (SAE)
  • 21 CFR Del 11-efterlevnad består av både procedur- och tekniska krav
  • Procuruella krav är de standardiserade driftsrutiner som fastställs av slutanvändaren, och tekniska krav är de funktionella egenskaperna hos den efterlevnadshanteringsprogramvara som används
  • Tillsammans, när dessa krav är uppfyllda, möjliggör de det möjligt för institutioner att uppfylla 21 CFR del 11-riktlinjer för spårbarhet av elektroniska register
Säkerhet
  • Autentisering av användarinloggningsinformation
  • Möjlighet att ställa in lösenordsriktlinjer och utgångsdatum
  • Krav på låsning och omautentisering efter en period av inaktivitet
  • Systemlåsning vid obehöriga försök att komma åt programvaran
  • Administratörens förmåga att definiera användarroller och behörigheter
  • Verifiering av varje användares behörighet att utföra fördefinierade aktiviteter
  • Identifiering av datamanipulation
Revision
  • Generering av revisionsspårlogg
  • Spårning av ändringar och engagerade åtgärder i användarroller, kontohantering och systeminställningar
  • Administratörens förmåga att avgöra åtgärder som kräver en inmatad anledning för att ändra
  • Revisionsspår presenteras i läsbara och filtrerbara format
Elektronisk signatur
  • Administratörens fastställande av e-signaturkrav
  • Möjlighet att granska register och skriva under elektroniskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Programvara
Kvantitet 1 licens
För användning med (utrustning) Qubit Flex Fluorometer