Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Flex Verification Assay Kit
Produktkod. 16458283
Change view
För användning med (utrustning):
Qubit Flex Fluorometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
16458283 Qubit Flex Fluorometer Varje
1 options
Produktkod. 16458283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1042.00 SEK
    979.65 SEK / Paket med 1
    Save 62.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En snabb, lättanvänd, reagensbaserad analys för att testa prestanda Qubit™ Flex fluorometer.
  • Snabb
  • Lätt att använda
  • Reagensbaserad analys
  • Testar prestandan för Qubit™ Flex fluorometer
  • Består av tre komponenter: En blank reagenslösning, ett grönt fluorescerande reagens och ett långt rött fluorescerande reagens
  • Det gröna fluorescerande reagenset är utformat för att testa blå excitation (470 nm LED; 430 till 495 nm excitationsfilter) och grön fluorescensdetektion (510 till 580 nm emissionsfilter)
  • Det långt röda fluorescerande reagenset är utformat för att testa röd excitation (635 nm LED; 600 till 645 nm excitationsfilter) och långt röd fluorescensdetektion (665 till 720 nm emissionsfilter)
  • Kan endast användas med Qubit™ Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Qubit Flex Fluorometer
För användning med (applikation) Verifiering av Qubit Flex fluorometer