Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer internationell strömförsörjning
Produktkod. 15940493
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940493 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15940493 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36204
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
De Qubit Fluorometer International Power Supply är designad för användning med antingen Qubit 3 eller Qubit 4 Fluorometer.
De Qubit Fluorometer International Power Supply är designad för användning med antingen Qubit 3 eller Qubit 4 Fluorometer. Denna strömförsörjning bör inte användas med original eller Qubit 2,0 fluorometer. Produkten inkluderar en nätsladd och fyra utbytbara adaptrar och möjliggör Qubit att anslutas till uttag runt om i världen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Qubit
Frakt skick Rumstemperatur
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
Kvantitet 1 vardera
För användning med (utrustning) Qubit 3 fluorometer, Qubit 4 Fluorometer