Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer USB Flash-enhet
Description
De Qubit Fluorometer USB Flash Drive är designad för överföring av data från Qubit Fluorometer. Endast den Qubit 2.0, 3 och 4 fluorometrar har en tillgänglig USB hamn. Data exporteras från Qubit Fluorometer lagras i CSV-format och kan öppnas av program som t.ex Microsoft Excel .
Specifications
Specifications
| Produktlinje | Qubit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Typ | USB Flash-enhet |
| Kvantitet | 1 vardera |
| För användning med (utrustning) | Qubit Fluorometer |