Läs mer
Thermo Scientific™ Qubit™ Startpaket för livsmedelsskydd
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kvantifiera extraherat DNA snabbt och exakt med hjälp av det mycket känsliga Thermo Scientific™ Qubit™ De Qubit Food Protection Starter Pack är för användning med Thermo Scientific™ NGS Arbetsflöde för livsmedelsäkthet.
De Thermo Scientific NGS Food Authenticity Workflow tillåter identifiering av kött-, växt- eller fiskarter som finns i även de mest utmanande provtyperna, vilket skyddar ditt företag från matbedrägerier.
De Qubit Food Protection Starter Pack innehåller allt du behöver för 500 —testreaktioner Qubit 4 fluorometer, Qubit Analysrör och Qubit dsDNA BR Assay Kit.
- Identifiering av de arter som finns i livsmedels- och foderprover är ett kritiskt steg för bevis på äkthet, verifiering av ursprung, spårbarhet av råvaror och kvalitetskontroll av hanterings- och rengöringsprocesser i livsmedelsproduktionslinjer.
- De Qubit Food Protection Starter Pack är designat för att snabbt och specifikt mäta DNA-kvantitet. De Qubit Fluorometer och Qubit dsDNA BR Assay Kit arbetar tillsammans för att exakt kvantifiera dubbelsträngat DNA (dsDNA) extraherat från provet och tillåta utspädning av DNA till den volym som krävs för testning.
- Snabb och mycket exakt DNA på mindre än tre sekunder per prov
- Butiker resulterar från upp till 1000 prover
- Enkel arbetsflödesnavigering tack vare en stor 5,7-tums, toppmodern färgpekskärm
- Den grafiska displayen indikerar när proverna är inom det utökade intervallet eller utanför intervallet, medan den inbyggda reagenskalkylatorn snabbt genererar Qubit instruktioner för beredning av arbetslösning
- Sparar bänkutrymme: den noggrant utformade Qubit 4 Fluorometer upptar endast en liten mängd bänkutrymme.
- exporterar data till en USB enhet eller direkt till din dator via en USB kabel
- Låter dig anpassa din Qubit fluorometer med de analyser du kör mest, lägg till nya analyser eller till och med skapa dina egna analyser med MyQubit programvara och webbverktyg
- Gör att du kan välja ditt språk inklusive engelska, franska, spanska, italienska, tyska, förenklad kinesiska och japanska
- Enstaka provmätningar Denna användarvänliga fluorometer kombineras med en snabb och enkel analysprocedur med ett enkelt mix- och läsformat. Beräkningar och inställningar utförs automatiskt av instrumentet.
- En Qubit 4 Fluorometer
- Qubit Analysrör (set med 500)
- Qubit dsDNA BR Assay Kit, 500 analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Qubit Matskydd Startpaket |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Produkttyp | Startpaket för livsmedelsskydd |
| Kvantitet | 1 Kit |