Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ mikroRNA-analyssatser
Produktkod. 15241038
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15241038 100 reaktioner 100 analyser
15401563 500 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15241038 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q32880
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå exakt miRNA-kvantifiering, även i närvaro av rRNA, stort mRNA eller föroreningar, med Qubit microRNA Assay Kit, som erbjuder 100 och 500 analysformat.
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av små RNA (∼ 20 nukleotider eller baspar) med Qubit miRNA (microRNA) analyskit. Dessa kvantifieringssatser för miRNA möjliggör snabb detektering av alla typer av små RNA, inklusive mikroRNA och siRNA, och både enkelsträngat och dubbelsträngat RNA. Analysen är mycket selektiv för litet RNA framför rRNA eller stort mRNA och kan tolerera föroreningar som salter, lösningsmedel eller detergenter.
De Qubit miRNA Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av mikroRNA-prover. Denna analys är mycket selektiv för miRNA över rRNA eller stort mRNA (> 1000 bp). Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala miRNA-provkoncentrationer på 0,025 till 150 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 0,5 150 −ng.
De Qubit microRNA Assay Kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda miRNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med hjälp av Qubit Fluorometer.
Anteckningar
• Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
För användning med (applikation) mikroRNA kvantifiering
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Qubit
Produkttyp mikroRNA-analyssats
Kvantitet 100 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 498/518