Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ mikroRNA-analyssatser
Beskrivning
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av små RNA (∼ 20 nukleotider eller baspar) med Qubit miRNA (microRNA) analyskit. Dessa kvantifieringssatser för miRNA möjliggör snabb detektering av alla typer av små RNA, inklusive mikroRNA och siRNA, och både enkelsträngat och dubbelsträngat RNA. Analysen är mycket selektiv för litet RNA framför rRNA eller stort mRNA och kan tolerera föroreningar som salter, lösningsmedel eller detergenter.
De Qubit microRNA Assay Kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda miRNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med hjälp av Qubit Fluorometer.
Anteckningar
• Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Qubit Fluorometer |
| För användning med (applikation) | mikroRNA kvantifiering |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Produktlinje | Qubit |
| Produkttyp | mikroRNA-analyssats |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 498/518 |