Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Protein och Protein Bred Range (BR) analyskit
Produktkod. 10543343
Change view
Analysera:
Qubit Protein Bred Range Assay
Qubit Proteinanalys
Kvantifieringsintervall:
0,1 till 20 mg/ml
12.5μ g/ml till 5 mg/ml
Tillräckligt för:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analysera Kvantifieringsintervall Tillräckligt för Förpackningsstorlek
10543343 Qubit Proteinanalys 12.5μ g/ml till 5 mg/ml 100 reaktioner 1 uppsättning
10788713 Qubit Proteinanalys 12.5μ g/ml till 5 mg/ml 500 reaktioner 1 uppsättning
17215384 Qubit Protein Bred Range Assay 0,1 till 20 mg/ml 100 reaktioner -
17285996 Qubit Protein Bred Range Assay 0,1 till 20 mg/ml 500 reaktioner Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10543343 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1518.00 SEK
    1335.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 182.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Qubit 1,0 eller 2,0 fluorometer eller annan fluorometer och μ500 L tunnväggiga PCR-rör
Uppnå känslig detektering av protein, och låg protein-till-protein variation, med Qubit Protein- och protein-BR-analyssatser för fluorescensbaserade proteinkvantifieringsanalyser.
Kvantifiera protein snabbt och exakt med två unika Qubit proteinkvantifieringssatser: den Qubit Proteinanalys, som kvantifierar 12,5μ g/ml till 5 mg/ml protein, och den Qubit Protein BR Assay Kit, som kvantifierar 0,1 till 20 mg/ml protein. Båda analyserna är kompatibla med många vanliga föroreningar, reducerande reagenser, salter och nukleinsyror. Protein BR Assay Kit är också tolerant mot rengöringsmedel.
Qubit Protein Assay Kit
The Qubit Protein Assay Kit är designat speciellt för användning med alla Qubit fluorometer. När du använder mellan 1 och 20μ L av provet kan denna analys kvantifiera prover från 12,5μ g/ml till 5 mg/ml med låg protein-till-protein variation.
De Qubit Protein Assay Kit är mycket selektivt för proteiner och är också mycket exakt i närvaro av reducerande reagens, men inte i närvaro av stora mängder tvättmedel. Vanliga föroreningar, såsom reducerande reagens (t.ex. DTT,β -merkaptoetanol), salter, fria nukleotider, aminosyror, lösningsmedel och DNA (men inte detergenter), tolereras väl i analysen. Mindre protokolländringar krävs för andra föroreningar.
Kitet tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda BSA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen.
Vilken produkt ska du välja för fluorometrisk proteinkvantifiering?
• 1 –20 prover: använd detta Qubit Protein Assay Kit med Qubit Fluorometer
• 20 2000 –prover: använd Quant-iT Protein Assay Kit med en mikroplattläsare
Qubit Protein BR Assay Kit The
Qubit Protein BR Assay Kit tillhandahåller en snabb, enkel och pålitlig metod för att bestämma proteinkoncentrationen av renade proteiner, lysat, serum, plasma eller komplexa proteinblandningar med hjälp av en Qubit 4 Fluorometer. Detta proteinkit kan leverera exakt proteinkvantifiering över ett brett intervall (0,1 –20 mg/ml), vilket gör att de flesta prover kan användas rena (outspädda) och eliminerar gissningsarbetet och utspädningsstegen som följer med traditionella proteinkvantifieringsmetoder. Analysen är kompatibel med många vanliga föroreningar, såsom rengöringsmedel, reducerande reagens (t.ex. DTT,β -merkaptoetanol), salter och nukleinsyror.
Nyckelfunktioner i Qubit Protein BR Assay Kit inkluderar:
•Brett dynamiskt område — 0,1 till 20 mg/ml, mät prover utan utspädning
•Tvåpunkts standardkurva —eliminerar tidskrävande standardberedning
•Automatisk koncentrationsbestämning tar —emot proteinkoncentrationen omedelbart; inget behov av offlineberäkningar
•Kompatibel noggrann —i närvaro av reducerande reagenser, tvättmedel och andra vanliga buffertkomponenter
Qubit Protein BR Assay Kit levereras med två kalibreringsstandarder, Protein BR Assay Buffer och Protein BR Assay Reagent. Lägg bara –till 150 160μ L protein BR-analysbuffert till 10 eller 20μ L av ditt prov, följt av 30μ L av protein BR-analysreagens. Inkubera i 10 minuter vid rumstemperatur. Sätt sedan in provet i en Qubit 4 instrument och avläs koncentrationen.
Anteckningar
• De Qubit Protein Assay Kit kan användas med Qubit 1,0, Qubit 2.0, Qubit 3, och Qubit 4 fluorometrar
• De Qubit Protein BR Assay Kit är en fluorescensbaserad analys avsedd endast för användning med Qubit 4 Fluorometer
• 500μ L tunnväggiga klara PCR-rör (kat. nr. Q32856) krävs men ingår inte i proteinanalys- och BR-analyssatserna
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Qubit Proteinanalys
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje Qubit
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer, mikroplattläsare
Kvantifieringsintervall 12.5μ g/ml till 5 mg/ml
Kvantitet 100 analyser