Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ RNA-analyssatser med hög känslighet (HS), brett spektrum (BR) och utökat intervall (XR)
Código de producto. 10320093
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 analyser
500 analyser
Analysera:
RNA-kvantifiering, brett spektrum
RNA-kvantifiering, hög känslighet
RNA-kvantifiering, utökat intervall
Tamaño de la unidad:
1 uppsättning
500 analyser
Paket med 100
Paket med 500
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Analysera Tamaño de la unidad
10320093 500 analyser RNA-kvantifiering, hög känslighet 500 analyser
10174653 100 analyser RNA-kvantifiering, brett spektrum Varje
10266793 500 analyser RNA-kvantifiering, brett spektrum Varje
15810215 100 analyser RNA-kvantifiering, utökat intervall Paket med 100
15898627 500 analyser RNA-kvantifiering, utökat intervall Paket med 500
10034622 100 analyser RNA-kvantifiering, hög känslighet 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Código de producto. 10320093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q32855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4260.00 SEK
    3663.65 SEK / 500 tester
    Save 596.35 SEK
    13% Av
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Requires
Qubit 2,0 fluorometer och μ500 L tunnväggiga PCR-rör
Kit möjliggör snabb och känslig detektering av RNA med låg och hög förekomst, och kan skilja mellan RNA och DNA, protein och fria nukleotider.
Uppnå exakt och exakt kvantifiering av RNA med Qubit RNA HS-, BR- och XR-analyssatser. Dessa RNA-kvantifieringssatser möjliggör snabb och selektiv detektering av RNA-prover med låg och hög förekomst och kan skilja RNA från DNA, protein och fria nukleotider. Föroreningar som salter, lösningsmedel eller rengöringsmedel tolereras väl.
Qubit RNA HS-, BR- och XR-analyssatser, designade för användning med Qubit Fluorometrar är mycket selektiva för RNA framför DNA, protein och fria nukleotider. Alla kit tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda RNA-standarder. Späd helt enkelt reagenset med den medföljande bufferten, tillsätt ditt prov (valfri volym mellan 1μ L och 20μ L är acceptabelt), och läs av koncentrationen med a Qubit Fluorometer.
Qubit RNA HS Assay Kit
The Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med låg förekomst. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 0,2 till 200 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 4 200 −ng.
Qubit RNA BR Assay
Kit The Qubit RNA BR (Bred-Range) Assay Kit, när det används med Qubit Fluorometer, ger en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 0,5 till 1 200 ng/μ L, vilket ger ett detektionsområde på 10 1200 −ng.
Qubit RNA XR Assay Kit
The Qubit RNA XR (Extended Range) Assay Kit, designad för användning med Qubit 4 och Qubit Flex Fluorometers, tillhandahåller en exakt och selektiv metod för kvantifiering av RNA-prover med hög överflöd. Beroende på provvolymen är analyssatsen utformad för att vara exakt för initiala RNA-provkoncentrationer på 5 till 20 000 ng/μ L, vilket ger ett detekteringsområde på 100 −20 000 ng.
Anteckningar
• Qubit RNA HS- och BR-analyssatser kan användas med alla Qubit Fluorometer
• Qubit RNA XR-analyssatser är utformade för att endast användas med Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometrar
• Använd med tunnväggiga, klara 0,5 mL PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200-μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
Información de órdenes
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analysera RNA-kvantifiering, hög känslighet
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 644/673
För användning med (utrustning) Qubit Fluorometer
Antal reaktioner 500 reaktioner
Kvantifieringsintervall 4 till 200 ng
Produktlinje Quant-iT, Qubit
Kvantitet 500 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.