Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ-analyssatser
Produktkod. 15840538
Change view
Kvantitet:
275 analyser
75 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 275
Paket med 75
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840538 75 analyser Paket med 75
15850538 275 analyser Paket med 275
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15840538 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1996.00 SEK
    1696.65 SEK / Paket med 75
    Save 299.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skaffa färdig att använda detektion av RNA-nedbrytningsinformation med Qubit RNA integritet och kvalitet (IQ) Assay Kit och standarder, som innehåller två unika färgämnen för att binda stort och/eller högstrukturerat RNA och litet, nedbrutet RNA. Tillsammans möjliggör dessa färgämnen detektering av RNA-kvalitet och integritet.
Fastställ snabbt och enkelt RNA-nedbrytning med Qubit RNA IQ Assay Kit och Qubit RNA IQ-standarder. Information om RNA-integritet och kvalitet (IQ) bedöms med hjälp av analyskitets två unika färgämnen: ett färgämne som binder till stort och/eller högstrukturerat RNA och ett andra färgämne som selektivt binder till litet, nedbrutet RNA. Tillsammans gör färgämnena det möjligt för dig att snabbt bedöma kvaliteten och integriteten hos dina RNA-prover, med resultat presenterade som ett RNA IQ-tal och som en beräknad procent av stort och litet RNA i provet.
Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay Kit tillhandahåller en snabb, enkel metod för att kontrollera om ett RNA-prov har degraderats med en Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometer. RNA IQ-analysen använder två unika färgämnen: en som binder till stort, intakt och/eller högstrukturerat RNA (mRNA, tRNA, rRNA), och en annan som selektivt binder till litet och/eller nedbrutet RNA. Tillsammans gör de att du snabbt kan bedöma kvaliteten och integriteten hos RNA-provet.
För att använda, lägg helt enkelt dina prover till RNA IQ-arbetslösningen och mät sedan signalen på a Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometer. Resultaten presenteras som ett RNA IQ-nummer (RNA IQ#) som indikerar RNA-provets integritet och kvalitet. Resultaten publiceras också som en beräknad procentandel av stort och litet RNA i provet. RNA IQ# är ett värde från 1 till 10, liknande andra RNA-kvalitetspoäng, där ett litet antal indikerar att provet består av huvudsakligen litet RNA och ett större antal indikerar att provet består av huvudsakligen stort RNA eller RNA med tertiär struktur.
Andra funktioner i Qubit RNA IQ Assay Kit inkluderar:
• 5S och tRNA tertiär struktur binder stora RNA-färgämnen
• Noggrannhet även i närvaro av salter, protein, lösningsmedel och RNA-stabiliseringsreagens
• Signalstabil i 1 timme
Lösningsbaserad kemi i linje med elektrofores Resultaten
av RNA IQ-analysen korrelerar väl med elektroforetiska metoder. Den primära skillnaden mellan den lösningsbaserade RNA IQ-analysen och traditionella elektroforesbaserade tekniker är hur lång tid det tar att fastställa om ett RNA-prov har degraderats. Geler anses vara lätta att utföra, men tar ändå tid. Mikrofluidbaserade metoder tar inte bara tid att få resultat, utan har ofta långa procedurer för att förbereda proverna. Gel- eller mikrofluidbaserad elektrofores rekommenderas fortfarande för att erhålla information om fragmentstorlek eller storleksfördelning av RNA-provet.
Qubit RNA IQ-analysstandarder
Qubit RNA IQ-analys RNA-standarder är designade för användning med Qubit RNA IQ Assay Kit. Tillräckliga mängder av den lilla och stora och/eller strukturerade RNA-standarden tillhandahålls för att generera en IQ-standardkurva för upp till 500 prover. RNA IQ-standarderna är utformade för att mäta RNA-nedbrytning och är inte utbytbara med standarderna från andra RNA-kvantifieringsanalyser, inklusive Qubit RNA HS-, BR- eller XR-analyssatser.
Anteckningar
• Qubit RNA IQ-analyssatser är designade för att fungera på Qubit 4 och Qubit Flex fluorometrar
• Analysen är inte designad för användning med Qubit , Qubit 2.0 eller Qubit 3 fluorometrar
• Använd tunnväggiga, klara 0,5 ml PCR-rör (kat.nr Q32856) för Qubit 4 fluorometer och 8 x 200μ L-rörremsor (kat. nr. Q33252) för Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Qubit RNA-integritet och kvalitet (IQ) Assay Kit
Formatera Kit
Provtyp RNA
För användning med (utrustning) Qubit 4 fluorometer, Qubit Flex fluorometer
Antal reaktioner 75 analyser
Produktlinje Qubit
Kvantitet 75 analyser
Frakt skick Torr is