Läs mer
Thermo Scientific™ QuEChERS 500 mg kiseldioxidsorbent med C18 (ändtäckt) i 50 ml centrifugrör
Produktkod. 30216247 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
30216247 50 mL
1 options
Produktkod. 30216247 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VDQ2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Optimera din provrengöring med Thermo Scientific™ QuEChERS Silica Sorbent med C18 (ändtäckt) i centrifugrör. Dessa rör ger effektiv och pålitlig rengöring av QuEChERS-extraktioner och säkerställer högkvalitativa resultat.
Thermo Scientific QuEChERS kiseldioxidsorbent med C18 (ändtäckt) i centrifugrör är utformade för effektiv provrengöring vid QuEChERS-extraktioner. Den förmätta sorbenten säkerställer konsekvent prestanda, medan den endcapade C18 ger förbättrad retention av opolära föreningar. Förpackade i praktiska centrifugrör effektiviserar dessa sorbenter ditt laboratoriearbetsflöde.
  • Silikasorbent med C18 (ändkondenserad) för effektiv provrengöring
  • Centrifugrör för enkel hantering och bearbetning
  • Förbättrar retention av opolära föreningar vid QuEChERS-extraktioner
  • Förmätt sorbent säkerställer konsekventa och pålitliga resultat
  • Effektiviserar laboratoriearbetsflödet och minskar förberedelsetiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) QuEChERS
Produktlinje Quechers
Sorbent Natriumsulfat
Typ QuEChERS provförberedelse
Volym (metrisk) 50 mL
Metod QuEChERS-provförberedelse
Provstorlek 500 mg per prov
Provtyp Alla